Läs mer
Etyl 2-amino-5-metyltiofen-3-karboxylat, 95 %
Produktkod. 15428338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428338 5 g 5g
15418338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61766.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 4815-32-1 | C8H11NO2S | 185,241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-32-1
Molekylformel C8H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.241
MDL-nummer MFCD01922142
InChI-nyckel AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylate, ksc590m8t, aronis25101, 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester
PubChem CID 4062885
IUPAC-namn etyl-2-amino-5-metyltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.