Läs mer
Etyl 2-amino-5-fenyltiofen-3-karboxylat, 97 %
Produktkod. p-7032388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496687 1 g 1g
15406697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33823.03
CAS: 4815-34-3 | C13H13NO2S | 247,312 g/mol
Etyl-2-amino-5-fenyltiofen-3-karboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl 2-amino-5-fenyltiofen-3-karboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-34-3
Molekylformel C13H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 247.312
MDL-nummer MFCD01829801
InChI-nyckel WIVNPGXPJBBZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, enamine_004942, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-phenylthiophene, ethyl 2-azanyl-5-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl thiophene-3-carboxylic ethyl ester, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 638860
IUPAC-namn etyl-2-amino-5-fenyltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 121 °C till 123 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.