Läs mer
Etyl 2-aminotiofen-3-karboxylat, TRC
Produktkod. 30379704
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30379704 2 g
1 options
Produktkod. 30379704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8993252G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccsc1N
IUPAC-namn etyl 2-aminotiofen-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Formel vikt 171.0354