missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-Azidoacetate, TRC

Produktkod. 30336506
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336506 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30336506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB434168500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Azidoacetate
CAS 637-81-0
Molekylformel C4H7N3O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn ethyl 2-azidoacetate
Molekylvikt (g/mol) 129.12
Formel vikt 129.0538
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.