Läs mer
Ethyl 2-Azidoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Azidoacetate |
| CAS | 637-81-0 |
| Molekylformel | C4H7N3O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-azidoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.12 |
| Formel vikt | 129.0538 |