Läs mer
Etyl (2-azidoetoxi)acetoacetat, TRC
Produktkod. 30388427
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388427 500 mg
30378496 100 mg
30382155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE899555500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88150-45-2
Molekylformel C8 H13 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 215.21
Synonym Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
IUPAC-namn etyl 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
Formel vikt 215.0906