missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl (2-Azidoethoxy-d4)acetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2-Azidoethoxy-d4)acetoacetate |
| CAS | 1189691-91-5 |
| Molekylformel | C8 2H4 H9 N3 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-3-14-8(13)7(6(2)12)15-5-4-10-11-9/h7H,3-5H2,1-2H3/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(OC(C(=O)C)C(=O)OCC)C([2H])([2H])N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2-azido-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?