missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-Benzylacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Benzylacetoacetate |
| CAS | 620-79-1 |
| Molekylformel | C13 H16 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vikt | 220.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?