Läs mer
Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, 97%
Produktkod. 15465317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465317 250 mg 250mg
15455317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32572.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-33-9 | C6H8BrF3O2 | 249.027 g/mol
Etyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutyrat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 2-brom-4,4,4-trifluorbutyrat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-33-9
Molekylformel C6H8BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 249.027
MDL-nummer MFCD10687235
InChI-nyckel POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 45594306
IUPAC-namn etyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutanoat
LEDER CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Kokpunkt 67°C (18 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 249.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.