missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7034169
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498297 1 g 1g
15408307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15498297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51833.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Applications
It finds its application in the preparation of thiazole-4- and -5-carboxylates, and an infrared study of their rotational isomers and in the discovery of thiazolylpyridinone SCD1 inhibitors with preferential liver distribution and reduced mechanism-based adverse effects.

Solubility
Insoluble in water.

Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22900-83-0
Molekylformel C7H8BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 250.11
MDL-nummer MFCD03791227
InChI-nyckel CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
IUPAC-namn etyl-2-brom-4-metyl-l,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 250.12
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.