Läs mer
Ethyl 2-bromobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10761341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761341 25 g Glasflaska 25g
10321574 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10761341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308530250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6091-64-1 | Molecular Formula: C9H9BrO2 | Molecular Weight: 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6091-64-1
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00015443
InChI-nyckel BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC-namn etyl-2-brombensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromobenzoate
Färg Gult
Densitet 1.4400g/mL, 1.44
Kokpunkt 117 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CO2C2H5
Brytningsindex 1,5430 till 1,545
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.