Läs mer
Ethyl 2-Bromobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Bromobutyrate |
| CAS | 533-68-6 |
| Molekylformel | C6H11BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromobutyric Acid Ethyl Ester, alpha-Bromobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromobutanoate, Ethyl alpha-Bromobutyrate, NSC 8855 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-3-5(7)6(8)9-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Br)CC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-bromobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vikt | 193.9942 |