Läs mer
Ethyl 2-bromoisobutyrate, 98+%
Produktkod. 11409827
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409827 50 g 50g
11419827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22785.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Etyl-2-bromoisobutyrat används som en Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator som kommer att generera en polymer med en etyländgrupp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-2-bromoisobutyrat används som
en atomöverföringsradical polymerisation (ATRP) initiator som kommer att generera en polymer med en etyländgrupp.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-00-0
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00000123
InChI-nyckel IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
IUPAC-namn etyl-2-brom-2-metylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromoisobutyrate
Densitet 1.329
Kokpunkt 162°C to 164°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1098947
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formel vikt 195.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromoisobutyrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.