Läs mer
Ethyl 2-Bromoisovalerate, Mikromol™
Produktkod. 30052675
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052675 100 mg
1 options
Produktkod. 30052675 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1128.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-Bromoisovalerate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Bromoisovalerate
CAS 609-12-1
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 2-Bromoisovalerate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 Br O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 2-Bromoisovalerate
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C(Br)C(C)C
IUPAC-namn ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 209.08
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 208.0099 g/mol