Läs mer
Ethyl 2-Bromoisovalerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Bromoisovalerate |
| CAS | 609-12-1 |
| Molekylformel | C7 H13 Br O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl 2-Bromoisovalerate, 2-Bromo-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2-isopropylacetate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate, Ethyl α-Bromoisovalerate, NSC 8866, α-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Br)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |