Läs mer
Etyl 2-(brommetyl)akrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452539
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452539 5 g 5g
15462539 250 mg 250mg
15442539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65384.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17435-72-2
Molekylformel C6H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 193.04
MDL-nummer MFCD00031518
InChI-nyckel MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
IUPAC-namn etyl-2-(brommetyl)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C(=C)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.398 g/mL
Kokpunkt 38°C (0.8 mmHg)
Flampunkt 81°C (178°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 5 g
Beilstein 970108
Formel vikt 193.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.