missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etyl 2-(brommetyl)akrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-127086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10087292

Brand: Thermo Scientific Acros 235360010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17435-72-2
Molekylformel C6H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 193.04
MDL-nummer MFCD00031518
InChI-nyckel MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
IUPAC-namn etyl-2-(brommetyl)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C(=C)CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Namnnotering 97%
Densitet 1.3800g/mL, 1.38
Kokpunkt 86°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=C(CH2Br)COOC2H5
Brytningsindex 1.4770 to 1.479
Kvantitet 1 g
Fieser 13,322; 14,162
Formel vikt 193.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.