Läs mer
Etyl 2-bromfenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440150
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440150 1 g 1g
11430150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50630.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2178-24-7 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2178-24-7
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
MDL-nummer MFCD00051921
InChI-nyckel MZQXAVZPEZUJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, 2-bromo-, ethyl ester, acmc-20al1y, 2-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl o-bromophenylacetate, ethyl-2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromo-phenylacetate, ethyl 2-2-bromophenyl-acetate
PubChem CID 2780092
IUPAC-namn etyl-2-(2-bromfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromophenylacetate
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.