Läs mer
Etyl 2-bromopropionat, 98+%
Beskrivning
Det är en viktig organisk intermediär som kan användas inom jordbrukskemikalie, farmaceutisk syntes och färgämnesfält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
organisk intermediär som kan användas inom jordbrukskemi, farmaceutisk syntes och färgämnesfält.
Löslighet
Oblandbar i vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras mörkt och borta från oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-bromopropionate |
| Densitet | 1.391 |
| Kokpunkt | 158°C to 160°C |
| Flampunkt | 51°C (123°F) |
| Brytningsindex | 1.446 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 773920 |
| Merck Index | 14,3772 |
| Löslighetsinformation | Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethyl 2-bromopropionate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromopropionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.