Läs mer
Ethyl 2-bromopropionate, 98+%
Produktkod. 11458950
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
Produktkod. 11458950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10820.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Det är en viktig organisk intermediär som kan användas inom jordbrukskemikalie, farmaceutisk syntes och färgämnesfält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig
organisk intermediär som kan användas inom jordbrukskemi, farmaceutisk syntes och färgämnesfält.
Löslighet
Oblandbar i vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras mörkt och borta från oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-11-5
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00000144
InChI-nyckel ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC-namn etyl-2-brompropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromopropionate
Densitet 1.391
Kokpunkt 158°C to 160°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Löslighetsinformation Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 181.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.