Läs mer
Etyl 2-bromopropionat, TRC
Produktkod. 30383509
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383509 25 g
30384035 5 g
30380981 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90047025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-11-5
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
Synonym Ethyl DL-2-bromopropionate, Ethyl dl-alpha-bromopropionate, Ethyl alpha-bromopropanoate, Ethyl alpha-bromopropionate, NSC 6753, alpha-Bromopropionic Acid Ethyl Ester, (±)-2-Bromopropanoic Acid Ethyl Ester, (±)-2-Bromopropionic Acid Ethyl Ester, (±)-Ethyl alpha-bromopropionate, 2-Bromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromopro pionic Acid Ethyl Ester, Ethyl (±)-2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropanoate, alpha-bromopropionic Acid Ethyl Ester, 2-Bromopropionic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn etyl 2-bromopropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Bromopropionate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Formel vikt 179.9786