Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate |
| CAS | 100367-77-9 |
| Smältpunkt | 69.0°C to 71.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 95% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | C6H6BrNO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl2-bromothiazole-4-carboxylate, ethyl 2-bromo-4-thiazolecarboxylate, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, zlchem 490, pubchem17466 |
| InChI-nyckel | CNHISCQPKKGDPO-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 96%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .