Läs mer
Etyl 2-bromotiazol-5-karboxylat, 98 %
Produktkod. 15451258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451258 5 g 5g
15461258 250 mg 250mg
15441258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55109.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 41731-83-3 | C6H6BrNO2S | 236,08 g/mol
Etyl 2-bromtiazol-5-karboxylat används i medicin, farmaceutisk intermediär
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl 2-bromotiazol-5-karboxylat används inom
medicin, farmaceutisk mellanprodukt
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41731-83-3
Molekylformel C6H6BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 236.08
MDL-nummer MFCD00463837
InChI-nyckel KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3614103
IUPAC-namn etyl-2-brom-l,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Densitet 1.581
Kokpunkt 216 °C till 217 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Löslighetsinformation Blandigt är vatten.
Formel vikt 236.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.