Läs mer
Etyl 2-bromovalerat, 97 %
Produktkod. 11497206
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497206 25 g 25g
11407216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25530.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209,083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-83-8
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.083
MDL-nummer MFCD00000159
InChI-nyckel ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC-namn etyl-2-brompentanoat
LEDER CCCC(C(=O)OCC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-bromovalerate
Densitet 1.226
Kokpunkt 190 °C till 192 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1098901
Synonym ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Formel vikt 209.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.