Läs mer
Ethyl 2-Bromovalerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Bromovalerate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 208.0099 |