Läs mer
Etyl 2-bromovalerat, TRC
Produktkod. 30134633
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134633 25 g
30133460 10 g
30005574 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90055025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-83-8
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.081
Synonym Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
IUPAC-namn etyl 2-bromopentanoat
LEDER CCCC(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Bromovalerate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formel vikt 208.0099