Läs mer
Ethyl 2-butynoate, 98%
Produktkod. 11329899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329899 1 g 1g
11339899 5 g 5g
11349899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25370.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4341-76-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Etyl-2-butynoat används som en prekursor för syntes av 3-etyl, 1-metyl-1-(2-nitrofenyl)-cyklopent-3-en-1,3-dikarboxylat, alkenylsilanoler och tricykliska aziridinderivat. Det fungerar som en metanogeneshämmare. Som ett elektrondefekt alkynderivat spelar det en viktig roll vid framställningen av 1,3-diener katalyserade av rodium(I)/H8-BINAP-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl-2-butynoat används som en prekursor för syntes av 3-etyl, 1-metyl-1-(2-nitrofenyl)-cyklopent-3-en-1,3-dikarboxylat, alkenylsilanoler och tricykliska aziridinderivat. Det fungerar som en metanogeneshämmare. Som ett elektrondefekt alkynderivat spelar det en viktig roll vid framställningen av 1,3-diener katalyserade av rodium(I)/H8-BINAP-komplex.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4341-76-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00015182
InChI-nyckel FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
IUPAC-namn etylbut-2-ynoat
LEDER CCOC(=O)C#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-butynoate
Densitet 0.967
Kokpunkt 163°C
Flampunkt 58°C (127°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3C≡CCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744948
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.