Läs mer
Ethyl 2-butynoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10165777 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10165777 1 g Glass bottle 1g
10421548 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10165777 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430030010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4341-76-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00015182
InChI-nyckel FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
IUPAC-namn ethyl but-2-ynoate
LEDER CCOC(=O)C#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-butynoate
Färg Brown to Gray
Kokpunkt 160.0°C to 164.0°C
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-butynoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.