Läs mer
Etyl 2-kloracytoacetat, TRC
Produktkod. 30379212
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30379212 5 g
1 options
Produktkod. 30379212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9034855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Chloracetoacetate
CAS 609-15-4
Molekylformel C6H9ClO3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Ethyl Ester, A 21960, Ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Ethyl alpha-Chloroacetoacetate, Ethyl alpha-Chloroacetylacetate, NSC 78426
InChI formel InChI=1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(Cl)C(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 164.59
Formel vikt 164.024