Läs mer
Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9- |
| Formel vikt | 260.0119 |