Läs mer
Ethyl 2-Chloro-2-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Chloro-2-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClN2O3/c1-3-17-11(15)10(12)14-13-8-4-6-9(16-2)7-5-8/h4-7,13H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 256.0615 |