Läs mer
Etyl 2-klor-2-(hydroxyimino)acetat, 97 %
Produktkod. 10366924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366924 5 g Glasflaska 5g
10182854 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398740050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 14337-43-0 | C4H6ClNO3 | 151,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14337-43-0
Molekylformel C4H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 151.55
MDL-nummer MFCD00010209
InChI-nyckel UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N
Synonym ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate
PubChem CID 9576005
IUPAC-namn etyl-(2Z)-2-klor-2-hydroxiiminoacetat
LEDER CCOC(=O)C(\Cl)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Smältpunkt 70 °C till 76 °C
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.55
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.