Läs mer
Etyl 2-klor-4,4,4-trifluoracetoacetat, 94 %
Produktkod. 11485926
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485926 25 g 25g
11475926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22270.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-58-6
Molekylformel C6H6ClF3O3
Molekylvikt (g/mol) 218.56
MDL-nummer MFCD00041540
InChI-nyckel YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
IUPAC-namn etyl-2-klor-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densitet 1.39
Kokpunkt 67 °C till 71 °C (35 mmHg)
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Brytningsindex 1.39
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1787023
Formel vikt 218.56
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.