Läs mer
Etyl-2-klor-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10127302
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127302 250 mg 250mg
10516693 1 g 1g
10492674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10127302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07617CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7238-62-2
Molekylformel C7H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.656
InChI-nyckel VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
IUPAC-namn etyl-2-klor-4-metyl-l,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.66
Procent renhet 97%