Läs mer
Etyl-2-klor-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 205.66 |
| Procent renhet | 97% |