Läs mer
Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447725 250 mg 250mg
11352959 1 g 1g
11362959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27778.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3998-88-7
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.634
MDL-nummer MFCD09842151
InChI-nyckel UMAAIDIASQFLTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylate, ethyl2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
PubChem CID 22625009
IUPAC-namn ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 65°C to 67°C
Kokpunkt 107°C (1.5 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.64
Procent renhet 97%