Läs mer
Ethyl 2-chlorobenzoate, 98%
Produktkod. 11499402
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499402 25 g 25g
11409412 100 g 100g
11419412 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499402 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10141.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7335-25-3 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7335-25-3
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
MDL-nummer MFCD00016338
InChI-nyckel RETLCWPMLJPOTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl o-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chlorobenzoate, ethyl2-chlorobenzoate, pubchem3703, acmc-1bfxj, ethyl 2-chloranylbenzoate, chlorobenzoic acid ethyl ester, ksc498a5r
PubChem CID 81783
IUPAC-namn etyl-2-klorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chlorobenzoate
Densitet 1.194
Kokpunkt 243°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 25 g
Beilstein 2207359
Formel vikt 184.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.