Läs mer
Ethyl 2-(Chloromethyl)oxazole-5-carboxylate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(Chloromethyl)oxazole-5-carboxylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO3/c1-2-11-7(10)5-4-9-6(3-8)12-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 189.0193 |