Läs mer
Etyl 2-klorokinat, 98 %
Produktkod. 11474257
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474257 10 g 10g
11484257 50 g 50g
11494257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20359.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185,607 g/mol
Etyl-2-klornikotinat, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 2-klornikotinat, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1452-94-4
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.607
MDL-nummer MFCD00674129
InChI-nyckel PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
PubChem CID 2796614
IUPAC-namn etyl-2-klorpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloronicotinate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 185.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.