Läs mer
Etyl-2-kloroxazol-4-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474117
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15474117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31521.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 460081-18-9
Molekylformel C6H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 175.568
MDL-nummer MFCD06660120
InChI-nyckel SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
IUPAC-namn etyl-2-klor-l,3-oxazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Smältpunkt 97°C to 98°C
Kvantitet 250 mg
Synonym ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formel vikt 175.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.