Läs mer
Ethyl 2-Chloropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloropropionic acid-ethyl ester |
| CAS | 535-13-7 |
| Molekylformel | C5 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propionic acid, 2-chloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2RS)-2-Chloropropionic acid ethyl ester, 2-Chloropropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloropropanoate, Ethyl 2-chloropropionate, Ethyl α-chloropropionate, NSC 522671 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-chloropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.0291 |