Läs mer
Etyl 2-kloropyridin-3-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30049938
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049938 100 mg
1 options
Produktkod. 30049938 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0915.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 2-kloropyridin-3-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
CAS 1452-94-4
Analyt- eller komponentnamn ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cccnc1Cl
IUPAC-namn etyl 2-kloropyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 185.61
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 185,0244 g/mol