Läs mer
Etyl 2-cyano-2-etoxyacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Cyano-2-ethoxyacetate |
| CAS | 87285-96-9 |
| Molekylformel | C7H11NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-10-6(5-8)7(9)11-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(C#N)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | etyl 2-cyano-2-etoxiacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vikt | 157.0739 |