Läs mer
Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, 97%
Produktkod. 15434087
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434087 10 g 10g
15444087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31432.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1572-98-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Det används som mellanprodukter för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mellanprodukter
för farmaceutisk och organisk syntes.
Löslighet
Löslig i eter. Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1572-98-1
Molekylformel C7H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 141.17
MDL-nummer MFCD00034667
InChI-nyckel FYGRPGOHQCPZCV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344887
IUPAC-namn etyl-2-cyano-2-metylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate
Densitet 0.97
Kokpunkt 185°C
Kvantitet 10 g
Synonym 2-cyano-2-methylpropionic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, ethyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate, 2-cyano-2-methylpropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methyl-propanoate, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl-, ethyl ester, pubchem23352, acmc-209dfv, ksc529g3h, ethyl2-cyano-2-methylpropionate
Löslighetsinformation Soluble in ether. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 141.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.