missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate |
| CAS | 52133-67-2 |
| Molekylformel | C11 H19 N O4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-4-14-10(15-5-2)7-9(8-12)11(13)16-6-3/h9-10H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(CC(C#N)C(=O)OCC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?