Läs mer
Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Produktkod. 11390428
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390428 10 g 10g
11380428 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043792.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 634-55-9 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också vid syntes av fluorinnehållande alkyl-2-cyano-3-oxokarboxylater och även vid syntes av pyrazolo [1, 2-a] pyrazol och pyrazolo [5, 1-b] [1, 3] oxazinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-55-9
Molekylformel C7H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 155.15
MDL-nummer MFCD00043487
InChI-nyckel NWOKVFOTWMZMHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-cyanoacetoacetate, ethyl 2-acetylcyanoacetate, ethyl a-cyanoacetoacetate, ethyl alpha-cyanoacetoacetate, butanoic acid, 2-cyano-3-oxo-, ethyl ester, ethyl2-acetylcyanoacetate, ethyl 2-cyano-3-oxo-butanoate, 2-cyanoacetoacetic acid ethyl ester, 2-cyano-3-oxo-butyric acid ethyl ester, zlchem 939
PubChem CID 136455
ChEBI CHEBI:51924
IUPAC-namn etyl-2-cyano-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(C#N)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 155.16
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.