Läs mer
Ethyl 2-Cyanoacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Cyanoacrylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 125.0477 |