Läs mer
Ethyl 2-Cyanopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Cyanopropanoate |
| CAS | 1572-99-2 |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Cyanopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Cyanopropionate, Ethyl alpha-Cyanopropionate, NSC 68508 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O/c1-16(13-22(2)3)14-23-20-7-5-4-6-18(20)9-10-19-12-17(15-24)8-11-21(19)23/h4-8,11-12,15-16H,9-10,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| IUPAC-namn | 11-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.444 |
| Formel vikt | 322.205 |