Läs mer
Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 144.079 |