missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl-2-d1 Alcohol, CDN

Produktkod. 30315353
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315353 0.25 g -
30313983 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315353 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND11030.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethanol-2-D
CAS 8-4-6181
Molekylformel C2 D H5 O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Ethan-2-d-ol (9 CI), Ethyl-2-d alcohol (7 CI, 8 CI), 2-Deuterioethanol, Ethanol-2-D, Ethanol-d1, Ethyl-2-d1 Alcohol
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D
LEDER [2 H]CCO
IUPAC-namn 2-deuterioethanol
Molekylvikt (g/mol) 47.0746
Formel vikt 47.0481 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.